Wichtige Dokumente
900681
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
15k-15k
Synonym(e):
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.