Wichtige Dokumente
808296
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)