Merck
605352
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChIKey
HMFHBZSHGGEWLO-LZOXQHQWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)