Wichtige Dokumente
798630
Natriumformiat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
Ameisensäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.