Wichtige Dokumente
722170
4-Jodpyridin
96%
Synonym(e):
p-Iodpyridin
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-99 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Ic1ccncc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
InChIKey
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cameron C Bright et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(46), 31072-31084 (2017-11-21)
Small nitrogen containing heteroaromatics are fundamental building blocks for many biological molecules, including the DNA nucleotides. Pyridine, as a prototypical N-heteroaromatic, has been implicated in the chemical evolution of many extraterrestrial environments, including the atmosphere of Titan. This paper reports