Merck
1.06443
Supelco
Natriumformiat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumformiat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHNaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-488-0
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (perchloric acid titration)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Löslichkeit:
550 g/L
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
Form
solid
Wirksamkeit
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH-Wert
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
253 °C
Löslichkeit
550 g/L
Dichte
1.92 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
635 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 7,0–8,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 0,5 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable