Wichtige Dokumente
795674
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
Synonym(e):
Garg 2,3-pyridyne precursor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.454
Dichte
1.266 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChIKey
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)