Wichtige Dokumente
775037
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Synonym(e):
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)