Wichtige Dokumente
764094
1,8-Dibromonaphthalene
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChIKey
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)