Merck
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)bisazid
average Mn 20,000, azide
Synonym(e):
O,O′-Bis-(2-azidoethyl)-polyethylenglykol, Diazido-polyethylenglykol, PEG-diazid, Polyoxyethylen-bis-(azid)
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol)bisazid, average Mn 20,000
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp (Schmelzpunkt)
63-70 °C
Ω-Ende
azide
α-Ende
azide
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.