Wichtige Dokumente
F6377
Fluoreszein Natriumsalz
Powder
Synonym(e):
Acid Yellow 73, D&C; Gelb Nr. 8, NaFl, NaFluo, Natriumfluorescein, Uranin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fluoreszein Natriumsalz, used as fluorescent tracer
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
orange to brown
pH-Wert
8.3 (20 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Dichte
0.78 g/cm3 at 29.6 °C (85.3 °F at 699.7 hPa)
Fluoreszenz
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?