Wichtige Dokumente
257354
1-Pyrenbuttersäure
97%
Synonym(e):
4-(1-Pyrenyl)-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 341 nm; λem 376 nm in methanol
λex 342 nm; λem 395 nm (Reaction product)
SMILES String
OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
InChIKey
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.