Wichtige Dokumente
749087
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BN2O4S
Molekulargewicht:
240.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
172-178 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
InChIKey
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)