Merck
704776
Sigma-Aldrich
1-(Thiophen-2-ylmethyl)-1H-Pyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19BN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
InChIKey
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)