Merck
739006
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine
97%
Synonym(e):
2-Bromo-dicyclohexylphenylphosphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26BrP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChIKey
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)