Wichtige Dokumente
727709
1-Allyl-3-methyl-imidazolium-dicyanamid
≥98.5% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1.0% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
InChIKey
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
727709-5G | 4061833338674 |
727709-50G | 4061833411735 |