Wichtige Dokumente
235466
1-Vinylimidazol
≥99%
Synonym(e):
1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Ethenylimidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, N-Vinylimidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
InChIKey
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?