Merck
714542
Sigma-Aldrich
4-Brom-2,2-difluor-1,3-Benzodioxol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrF2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497
Dichte
1.721 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
InChIKey
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)