Wichtige Dokumente
556955
2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecan
Synonym(e):
[2,5,8,9-Tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecan-2,8,9-tris-(1-methylethyl)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4830 (lit.)
Qualitätsniveau
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)N1CCN2CCN(C(C)C)P1N(CC2)C(C)C
InChI
1S/C15H33N4P/c1-13(2)17-10-7-16-8-11-18(14(3)4)20(17)19(12-9-16)15(5)6/h13-15H,7-12H2,1-6H3
InChIKey
DFRWCJYSXGNOFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Deprotonation agent used to study the nucleophilic reactivities of benzenesulfonyl-substituted carbanions
Catalyst involved in:
- Synthesis of polymer-supported proazaphosphatranes for catalysis of amidation and transesterification reactions
- Wadsworth-Emmons reactions
- Mukaiyama aldol reactions
- Synthesis of aryl alcohols via addition reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases