Wichtige Dokumente
707899
2-Jodphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OB(O)c1ccccc1I
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChIKey
MGUDXXNWLVGZIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma-Aldrich is proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.