Merck
700509
Sigma-Aldrich
4-Nitro-benzolsulfonsäure-methyl-13C,d3-ester
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC6H4D3NO5S
Molekulargewicht:
221.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
89-92  °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
InChIKey
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)