Wichtige Dokumente
317276
Chloracetaldehyd -Lösung
~55 wt. % in H2O
Synonym(e):
α-Chloroacetaldehyde, 2-Chloro-1-ethanal, 2-Chloroacetaldehyde, 2-Chloroethanal, Monochloroacetaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
~55 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.4036
Dichte
1.236 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
InChIKey
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Etheno derivatives of nucleotides.
- 2,3-Disubstituted pyrroles by Hantzsch reaction.
- Aminotetrahydronaphthalene ketopiperazine scaffolds as potent MCH-R1 antagonists.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)