Merck
271454
Sigma-Aldrich
Dibutylether
anhydrous, 99.3%
Synonym(e):
Butylether
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
Beilstein:
1732752
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.48 (vs air)
Dampfdruck
4.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.3%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
pH-Wert
5.2
bp
142-143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
Dichte
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dibutylether wird aufgrund seiner Nicht-Mischbarkeit mit Wasser, seiner hohen Cetanzahl und seines hohen Energiegehalts als alternativer Kraftstoff für Dieselmotoren in Betracht gezogen.
Dibutylether wird gewöhnlich als Lösungsmittel für verschiedene Reaktionen eingesetzt. Es bildet azeotrope Gemische mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln, und das Dampf-/Flüssigkeitsgleichgewicht seiner binären Gemische wurde mittels Headspace-Gaschromatographie untersucht.
Anwendung
Dibutylether kann als Lösungsmittel für die Synthese von Tricarbonyl[(1,2,3,4-η)-1- und 2-Methoxy-1,3-cyclohexadien]eisen durch die Reaktion von 1-Methoxy-1,4-cyclohexadien mit Eisenpentacarbonyl eingesetzt werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Solubility of anthracene in binary alcohol+ dibutyl ether solvent mixtures.
Powell JR and Acree Jr.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(4), 914-916 (1995)
A chemical kinetic study of the oxidation of dibutyl-ether in a jet-stirred reactor.
Thion S, et al.
Combustion and Flame, 185, 4-15 (2017)
Tricarbonyl [(2, 3, 4, 5-?)-2, 4-Cyclohexadien-1-One] Iron and Tricarbonyl [(1, 2, 3, 4, 5-?)-2-Methoxy-2, 4-Cyclohexadien-1-yl] Iron (1+) Hexafluorophosphate (1-) from Anisole.
Birch AJ &amp; Chamberlain KB
Organic Syntheses, 57, 107-107 (1977)
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical