249599
Dioctylether
99%
Synonym(e):
Octylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7.6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCCCCCCCOCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
NKJOXAZJBOMXID-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 11 nm großen monodispersen Eisennanopartikeln
- Nanokristalle aus Cobaltferrit mit einem Partikeldurchmesser von 6 nm
- Nanostrukturierte CoPt-Polymer-Verbundstoffe
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?