Merck
699357
Sigma-Aldrich
4-(Chloracetyl)-morpholin
97%
Synonym(e):
2-Chlor-1-(4-morpholinyl)-ethanon, 2-Chlor-1-morpholinoethanon, 2-Morpholino-2-oxoethylchlorid, 4-Morpholinylcarbonylmethylchlorid, N-(Chloracetyl)-morpholin, Chloressigsäure-morpholid, Chloressigsäure-morpholin amid, Morpholin-chloracetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512
mp (Schmelzpunkt)
26-30 °C
Dichte
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
InChIKey
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ligandability describes the propensity of a protein target to bind a small molecule with high affinity. It is a precursor to evaluating druggability, which requires more advanced translational pharmacological effects and drug-like properties in vivo.