Wichtige Dokumente
698571
2,3-Dihydro-5-furyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 4,5-Dihydro-5-furylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.467
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
InChIKey
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)