Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
698083
4-Bromphenylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(4-Bromphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11BBrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
248-253 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
ZKMPNCNELZIKDC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?