Wichtige Dokumente
697141
3-Amino-4-Methylpyridin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
SMILES String
Cc1ccncc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,7H2,1H3
InChIKey
IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?