Wichtige Dokumente
688436
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D3H4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?