Merck
604887
Sigma-Aldrich
L-Serin-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HO13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
N[13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-GCCOVPGMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)