Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
682861
4-Benzyloxybenzoylchlorid
95%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
97-105 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChIKey
ICEKEZSKMGHZNT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?