Merck
222038
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3C6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5351 (lit.)
bp
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChIKey
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)