Merck
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-Naphthoesäure
97%
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-6-carbonsäure, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalincarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)