Merck
676330
Sigma-Aldrich
(4-Brombenzoyl)acetonitril
97%
Synonym(e):
3-(4-Bromphenyl)-3-oxopropannitril, 4-Brom-β-oxo-benzolpropannitril, p-Brombenzoylacetonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
nitrile
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChIKey
HSNWUXWZCSDJPL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)