Merck
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridincarbonsäure
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-Boc-1,2,3,6-Tetrahydro-2-picolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
Beilstein:
9049382
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural Amino Acids