Merck
673978
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aS,8aR)-3a,8a-Dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl]pyridin
Synonym(e):
(3aS,3′aS,8aR,8′aR)-2,2′-(2,6-Pyridindiyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazol, (3aS,8aR)-in-pybox
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
mp (Schmelzpunkt)
276-281 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1[C@H]2OC(=N[C@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@@H]6[C@@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m1/s1
InChIKey
BZSJUFJXCHHRHW-LUKWVAJMSA-N
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
  • Chiral ruthenium(II)-pybox complexes for use as intramolecular C-H amination catalysts
  • Bis(oxazolinyl_pyridine-scandium(III) triflate complex catalyst for enantioselective addition of pyrroles to indoles
  • Chiral N,N,N-tridentate pybos and pyboxazine ligands
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)