672661
2-(Di-tert.-butyl-phosphino)-1-phenyl-1H-pyrrol
95%
Synonym(e):
cataCXium® PtB
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1cccn1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H26NP/c1-17(2,3)20(18(4,5)6)16-13-10-14-19(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-14H,1-6H3
InChIKey
DVVDGSKDQGMLPW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.