Merck
672343
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert.-butylphosphino)-1-phenyl-indol
95%
Synonym(e):
cataCXium® PIntB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.44
Beilstein:
9924511
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
InChIKey
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Rechtliche Hinweise
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.