Merck
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1-Amino-2-Benzyloxycyclopentan
97%
Synonym(e):
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)-cyclopentanamin, (1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.5% (GC)
97%
Assay
≥96.5% (GC)
97%
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
InChIKey
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)