Merck
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-Piperidon
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-3-oxopiperidin-1-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Vorsicht
Handle under glove bag/N2.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)