Merck
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-Hydroxypiperidin
97%
Synonym(e):
(S)-3-Hydroxypiperidin-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
34-40 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChIKey
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)