Merck
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromphthalid
97%
Synonym(e):
5-Brom-3H-isobenzofuranon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
InChIKey
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)