Merck
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17beta-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
Synonym(e):
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19D5H21O3
Molekulargewicht:
307.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
InChIKey
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)