Merck
613673
Sigma-Aldrich
Propyl-d7-amin
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)2NH2
Molekulargewicht:
66.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
48 °C
mp (Schmelzpunkt)
-83 °C
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChIKey
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)