Merck
605298
Sigma-Aldrich
Phenylethyl-1-13C-amin
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH213CH2NH2
Molekulargewicht:
122.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
Dichte
0.970 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13CH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i7+1
InChIKey
BHHGXPLMPWCGHP-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)