Merck
608858
Sigma-Aldrich
Propylamin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH215NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
bp
48 °C
mp (Schmelzpunkt)
-83 °C
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[15NH2]
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i4+1
InChIKey
WGYKZJWCGVVSQN-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)