Wichtige Dokumente
492833
Iodmethan-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methyl-d2-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-66.5 °C (lit.)
Dichte
2.313 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?