Wichtige Dokumente
454524
Glycerin-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Synonym(e):
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?