Merck
608041
Sigma-Aldrich
L-Lysin-13C6,15N2 -hydrochlorid
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, (S)-2,6-Diaminohexansäure-13C6,15N2 Hydrochlorid, 13C und 15N-markiertes Lys, 13C und 15N-markiertes Lysinhydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H215N(13CH2)413CH(15NH2)13CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
263-264 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1;
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-GSMNGUNQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lysin ist eine basische ketogene Aminosäure mit einer protonierten Alkylaminogruppe. Die Zersetzung von Lysin führt zur Bildung von Acetoacetat. Die Acetylierung/Deacetylierung von Lysin-Rückständen dient als Mechanismus zur Regulierung der Chromatinorganisation in Eukaryoten. Für die Herstellung von isotopisch markierten Proteinen werden isotopenmarkierte Aminosäuren benötigt.
Anwendung
  • L-Lysin-13C6,15N2-Hydrochlorid wurde unter Anwendung der massenspektrometrischen pSILAC-Methode (gepulste stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur) zum Untersuchen des Proteinprofils in mit microRNA transfizierten Zellen verwendet.
  • Es wurde bei der SILAC-Isotopenmarkierung für die Charakterisierung von Lysin-Racemase eingesetzt.
  • Darüber hinaus wurde es bei der SILAC-Markierung für phosphoproteomische Messungen in mit und ohne GFKP-19 (2-Pyrrolidon-Derivat) behandelten neuro-2a-Zellen verwendet.
Die gepulste stabile Isotopenmarkierung von Aminosäuren wurde zur Untersuchung der Wirtszellenfunktion, Überlebensfähigkeit und präzisen intrazellulären Signalwege bei der Proteinsynthese von HIV-1-infizierten humanen von Monozyten abstammenden Makrophagen verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cell-specific labeling enzymes for analysis of cell-cell communication in continuous co-culture.
Tape CJ, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 13, 1866-1876 (2014)
Whole cell proteome regulation by microRNAs captured in a pulsed SILAC mass spectrometry approach.
Ebner OA and Selbach M
Methods in Molecular Biology, 725, 315-331 (2011)
Deep Phosphoproteomic Measurements Pinpointing Drug Induced Protective Mechanisms in Neuronal Cells.
Yu C, et al.
Frontiers in Physiology, 7, 635-635 (2016)
Alex A Makarov et al.
Nature communications, 10(1), 3056-3056 (2019-07-13)
Lamin A is a nuclear intermediate filament protein critical for nuclear architecture and mechanics and mutated in a wide range of human diseases. Yet little is known about the molecular architecture of lamins and mechanisms of their assembly. Here we
Roberto Ravasio et al.
Science advances, 6(15), eaax2746-eaax2746 (2020-04-15)
The histone demethylase LSD1 is deregulated in several tumors, including leukemias, providing the rationale for the clinical use of LSD1 inhibitors. In acute promyelocytic leukemia (APL), pharmacological doses of retinoic acid (RA) induce differentiation of APL cells, triggering degradation of
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.