Wichtige Dokumente
489042
DL-Lysin-6-13C-ε-15N -dihydrochlorid
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.Cl.NC(CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1,7+1;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-YXQIJENGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)